Ethyl-4-amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR2123-25G OR2123-5G
APOSOR2123-25GEA 1810 DKK
APOSOR2123-25G APOSOR2123-5G
Ethyl-4-amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate 97%
Ethyl-4-amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₈H₁₁N₃O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00090781
CAS-nummer: 776-53-4