4-Azaxanthone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR21226-1G
OR21226-5G
APOSOR21226-1GEA
0
DKK
APOSOR21226-1G
APOSOR21226-5G
4-Azaxanthone 97%
4-Azaxanthone
Formel:
C₁₂H₇NO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00052253 CAS-nummer: 6537-46-8 |