ω-Brom-3,4-dichloracetophenon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR21212-5G OR21212-1G OR21212-2.5G OR21212-10G
APOSOR21212-5GEA 441 DKK
APOSOR21212-5G APOSOR21212-1G APOSOR21212-2.5G APOSOR21212-10G
ω-Brom-3,4-dichloracetophenon
ω-Brom-3,4-dichloracetophenon
Formel: C₈H₅BrCl₂O
Smeltepunkt: 55…60 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00051581
CAS-nummer: 2632-10-2
UN nummer: 2923
ADR: 8+6.1,III