3-Bromanilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR2121-500G OR2121-100G OR2121-25G
APOSOR2121-500GEA 1380 DKK
APOSOR2121-500G APOSOR2121-100G APOSOR2121-25G
3-Bromanilin 98%
3-Bromanilin
Formel: C₆H₆BrN
Kogepunkt: 74…75 °C/1mmHg
Smeltepunkt: 15…18 °C
Massefylde: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007757
CAS-nummer: 591-19-5
EINECS: 209-704-4
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III