3,5-Dibromsalicylaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde
OR21193-100G OR21193-500G
APOSOR21193-100GEA 436 DKK
APOSOR21193-100G APOSOR21193-500G
3,5-Dibromsalicylaldehyd
3,5-Dibromsalicylaldehyd
Formel: C₇H₄Br₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003318
CAS-nummer: 90-59-5