2-Brom-4-nitroanilin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2118-5G OR2118-1G OR2118-25G
APOSOR2118-5GEA 273 DKK
APOSOR2118-5G APOSOR2118-1G APOSOR2118-25G
2-Brom-4-nitroanilin
2-Brom-4-nitroanilin
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
Smeltepunkt: 98…100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00025152
CAS-nummer: 13296-94-1