1-(4-Nitrophenyl)piperidin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR21172-1G OR21172-5G OR21172-10G
APOSOR21172-1GEA 317 DKK
APOSOR21172-1G APOSOR21172-5G APOSOR21172-10G
1-(4-Nitrophenyl)piperidin
1-(4-Nitrophenyl)piperidin
Formel: C₁₁H₁₄N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00023662
CAS-nummer: 6574-15-8