3,4-Dichlorkanelsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,4-Dichlorocinnamic Acid
OR21168-25G OR21168-5G
APOSOR21168-25GEA 218 DKK
APOSOR21168-25G APOSOR21168-5G
3,4-Dichlorkanelsyre
3,4-Dichlorkanelsyre
Formel: C₉H₆Cl₂O₂
Smeltepunkt: 218…220 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004385
CAS-nummer: 1202-39-7
EINECS: 214-866-4