Nicotinic acid hydrazide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Nicotinohydrazide, (3-Pyridylcarbonyl)hydrazine, Pyridine-3-carbohydrazide
OR21092-100G OR21092-25G
APOSOR21092-100GEA 458 DKK
APOSOR21092-100G APOSOR21092-25G
Nicotinic acid hydrazide
Nicotinic acid hydrazide
Formel: C₆H₇N₃O
Smeltepunkt: 159…163 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006383
CAS-nummer: 553-53-7
EINECS: 209-041-0