5-Methoxypyridine-3-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2109-1G OR2109-5G
APOSOR2109-1GEA 197 DKK
APOSOR2109-1G APOSOR2109-5G
5-Methoxypyridine-3-boronic acid
5-Methoxypyridine-3-boronic acid
Formel: C₆H₈BNO₃
Smeltepunkt: 224…227 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03425977
CAS-nummer: 850991-69-4