3-Bromanisol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2108-100G OR2108-250G OR2108-500G
APOSOR2108-100GEA 164 DKK
APOSOR2108-100G APOSOR2108-250G APOSOR2108-500G
3-Bromanisol 99%
3-Bromanisol
Formel: C₇H₇BrO
Kogepunkt: 210…211 °C
Massefylde: 1,477 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000081
CAS-nummer: 2398-37-0
EINECS: 219-264-5