2-(1-Piperidinyl)phenylboronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)piperidine, 3-Piperidinophenylboronic acid pinacol ester
OR2101-1G OR2101-250MG OR2101-5G
APOSOR2101-1GEA 985 DKK
APOSOR2101-1G APOSOR2101-250MG APOSOR2101-5G
2-(1-Piperidinyl)phenylboronic acid pinacol ester
2-(1-Piperidinyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₇H₂₆BNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368528
CAS-nummer: 852227-97-5