2,5-Dibrom-4-picolin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,5-Dibromo-4-methylpyridine
OR2087-100G OR2087-25G OR2087-5G
APOSOR2087-100GEA 1040 DKK
APOSOR2087-100G APOSOR2087-25G APOSOR2087-5G
2,5-Dibrom-4-picolin
2,5-Dibrom-4-picolin
Formel: C₆H₅Br₂N
Molekylvægt: 250.92 g/mol
Smeltepunkt: 36…42 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234955
CAS-nummer: 3430-26-0