2,5-Dichlor-3-nitropyridin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR2086-5G OR2086-10G
APOSOR2086-5GEA 164 DKK
APOSOR2086-5G APOSOR2086-10G
2,5-Dichlor-3-nitropyridin 97%
2,5-Dichloro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Smeltepunkt: 39…45 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06658963
CAS-nummer: 21427-62-3