3,6-Dibrom-2-picolin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3,6-Dibromo-2-methylpyridine, 2,5-Dibromo-6-methylpyridine
OR2085-25G OR2085-5G OR2085-100G
APOSOR2085-25GEA 230 DKK
APOSOR2085-25G APOSOR2085-5G APOSOR2085-100G
3,6-Dibrom-2-picolin 97%
3,6-Dibrom-2-picolin
Formel: C₆H₅Br₂N
Molekylvægt: 250.92 g/mol
Smeltepunkt: 34…38 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06254589
CAS-nummer: 39919-65-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III