2-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)morpholine
OR2071-1G OR2071-5G
APOSOR2071-1GEA 545 DKK
APOSOR2071-1G APOSOR2071-5G
2-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester 95+%
2-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₇H₂₆BNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07781208
CAS-nummer: 876316-33-5