1H-Benzimidazole-5-carbaldehyde 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2063-1G OR2063-250MG
APOSOR2063-1GEA 818 DKK
APOSOR2063-1G APOSOR2063-250MG
1H-Benzimidazole-5-carbaldehyde 97+%
1H-Benzimidazole-5-carbaldehyde
Formel: C₈H₆N₂O
Smeltepunkt: 159…161 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08741423
CAS-nummer: 58442-17-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III