3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR2055-250MG OR2055-1G
APOSOR2055-250MGEA 818 DKK
APOSOR2055-250MG APOSOR2055-1G
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole 97%
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₅H₇ClN₂
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD08690275
CAS-nummer: 84547-64-8
UN nummer: 3265
ADR: 8,II