trans-3-Chloroacrylic acid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR2048-1G OR2048-5G
APOSOR2048-1GEA 0 DKK
APOSOR2048-1G APOSOR2048-5G
trans-3-Chloroacrylic acid 99%
trans-3-Chloroacrylic acid
Formel: C₃H₃ClO₂
Smeltepunkt: 81…83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064237
CAS-nummer: 2345-61-1
EINECS: 219-070-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,II