2,3,5,6-Tetrachlorpyridin 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2045-5G OR2045-1G
APOSOR2045-5GEA 218 DKK
APOSOR2045-5G APOSOR2045-1G
2,3,5,6-Tetrachlorpyridin 98+%
2,3,5,6-Tetrachloropyridine
Formel: C₅HCl₄N
Molekylvægt: 216.88 g/mol
Kogepunkt: 250…252 °C
Smeltepunkt: 88…93 °C
Flammepunkt: 188 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00092428
CAS-nummer: 2402-79-1
EINECS: 219-283-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III