Methyl-3-amino-4-chlorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2041-100G OR2041-25G OR2041-5G
APOSOR2041-100GEA 785 DKK
APOSOR2041-100G APOSOR2041-25G APOSOR2041-5G
Methyl-3-amino-4-chlorobenzoate
Methyl-3-amino-4-chlorobenzoate
Formel: C₈H₈ClNO₂
Smeltepunkt: 82…83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03470533
CAS-nummer: 40872-87-5