5-Chlor-2-nitropyridin 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2032-25G OR2032-5G
APOSOR2032-25GEA 218 DKK
APOSOR2032-25G APOSOR2032-5G
5-Chlor-2-nitropyridin 97+%
5-Chlor-2-nitropyridin
Formel: C₅H₃ClN₂O₂
Smeltepunkt: 120…123 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03092916
CAS-nummer: 52092-47-4