2'-Bromacetophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: o-Bromoacetophenone
OR2031-100G OR2031-25G OR2031-500G
APOSOR2031-100GEA 872 DKK
APOSOR2031-100G APOSOR2031-25G APOSOR2031-500G
2'-Bromacetophenon 98%
2'-Bromacetophenon
Formel: C₈H₇BrO
Molekylvægt: 199.05 g/mol
Kogepunkt: 249
Smeltepunkt: 0
Massefylde: 1.476 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000067
CAS-nummer: 2142-69-0
EINECS: 218-398-1