3-Brompyridin-2-carbonitril 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR2027-1G OR2027-25G OR2027-5G
APOSOR2027-1GEA 164 DKK
APOSOR2027-1G APOSOR2027-25G APOSOR2027-5G
3-Brompyridin-2-carbonitril 97+%
3-Brompyridin-2-carbonitril
Formel: C₆H₃BrN₂
Kogepunkt: 120 °C/4mmHg
Smeltepunkt: 93…99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02683288
CAS-nummer: 55758-02-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III