3-Bromopyridine-N-oxide 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR2026-5G OR2026-25G
APOSOR2026-5GEA 0 DKK
APOSOR2026-5G APOSOR2026-25G
3-Bromopyridine-N-oxide 97+%
3-Bromopyridine-N-oxide
Formel: C₅H₄BrNO
Kogepunkt: 130 °C/2mmHg
Smeltepunkt: 30…40 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01646056
CAS-nummer: 2402-97-3