3-Brom-2-nitropyridin 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2025-1G OR2025-25G OR2025-5G
APOSOR2025-1GEA 164 DKK
APOSOR2025-1G APOSOR2025-25G APOSOR2025-5G
3-Brom-2-nitropyridin 97+%
3-Bromo-2-nitropyridine
Formel: C₅H₃BrN₂O₂
Smeltepunkt: 102…106 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00955614
CAS-nummer: 54231-33-3