3-Amino-4-methylpyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2023-100G OR2023-25G
APOSOR2023-100GEA 458 DKK
APOSOR2023-100G APOSOR2023-25G
3-Amino-4-methylpyridin 98%
3-Amino-4-methylpyridine
Formel: C₆H₈N₂
Kogepunkt: 254 °C
Smeltepunkt: 102…107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00128871
CAS-nummer: 3430-27-1