4-(3-Pyridyl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2020-1G OR2020-250MG
APOSOR2020-1GEA 2950 DKK
APOSOR2020-1G APOSOR2020-250MG
4-(3-Pyridyl)aniline
4-(3-Pyridyl)aniline
Formel: C₁₁H₁₀N₂
Smeltepunkt: 115…117 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00956763
CAS-nummer: 82261-42-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III