Cyclohexyl methylketon 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Cyclohexylethanone
OR2012-25G OR2012-100G
APOSOR2012-25GEA 774 DKK
APOSOR2012-25G APOSOR2012-100G
Cyclohexyl methylketon 95%
Cyclohexyl methylketon
Formel: C₈H₁₄O
Kogepunkt: 181…183 °C
Smeltepunkt: –34 °C
Massefylde: 0,917 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 66 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040418
CAS-nummer: 823-76-7
EINECS: 212-517-0