4-Brom-3,5-xylenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-3,5-dimethylphenol, 2-Bromo-5-hydroxy-3-xylene
OR2007-100G OR2007-25G OR2007-500G
APOSOR2007-100GEA 393 DKK
APOSOR2007-100G APOSOR2007-25G APOSOR2007-500G
4-Brom-3,5-xylenol 98%
4-Brom-3,5-xylenol
Formel: C₈H₉BrO
Molekylvægt: 201.06 g/mol
Kogepunkt: 259
Smeltepunkt: 113…117 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002315
CAS-nummer: 7463-51-6
EINECS: 231-255-8