(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid 99+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Methyl-3-nitrophenylacetic Acid
OR2005-100G OR2005-25G
APOSOR2005-100GEA 828 DKK
APOSOR2005-100G APOSOR2005-25G
(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid 99+%
(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid
Formel: C₉H₉NO₄
Smeltepunkt: 132…136 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07782132
CAS-nummer: 23876-15-5