3-Aminopiperidine-2,6-dione hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-aminopiperidine-2,6-dione hydrochloride, 2,6-Dioxopiperidine-3-ammonium chloride
OR20048-25G OR20048-100G OR20048-500G
APOSOR20048-25GEA 523 DKK
APOSOR20048-25G APOSOR20048-100G APOSOR20048-500G
3-Aminopiperidine-2,6-dione hydrochloride 97%
3-Aminopiperidine-2,6-dione hydrochloride
Formel: C5H9ClN2O2
Molekylvægt: 164.59 g/mol
Smeltepunkt: 245 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11042437
CAS-nummer: 24666-56-6