5-Chloro-2-iodopyrimidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR20045-100G OR20045-25G
APOSOR20045-100GEA 5520 DKK
APOSOR20045-100G APOSOR20045-25G
5-Chloro-2-iodopyrimidine 97%
5-Chloro-2-iodopyrimidine
Formel: C₄H₂ClIN₂
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD08062390
CAS-nummer: 874676-81-0