2-Methyl-8-quinolinol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2004-100G OR2004-25G
APOSOR2004-100GEA 414 DKK
APOSOR2004-100G APOSOR2004-25G
2-Methyl-8-quinolinol 98%
2-Methyl-8-quinolinol
Formel: C₁₀H₉NO
Kogepunkt: 267 °C
Smeltepunkt: 71…73 °C
Flammepunkt: 139 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006765
CAS-nummer: 826-81-3
EINECS: 212-562-6
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III