2-Bromopyridine-6-carbonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR200166-1G OR200166-50MG OR200166-250MG OR200166-500MG
APOSOR200166-1GEA 3590 DKK
APOSOR200166-1G APOSOR200166-50MG APOSOR200166-250MG APOSOR200166-500MG
2-Bromopyridine-6-carbonyl chloride
2-Bromopyridine-6-carbonyl chloride
Formel: C₆H₃BrClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18909527
CAS-nummer: 139487-69-7