(2R,6S)-2,6-Dimethyl-4-(3-nitropyridin-2-yl)morpholine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR200145-1G OR200145-250MG OR200145-500MG OR200145-2.5G
APOSOR200145-1GEA 3900 DKK
APOSOR200145-1G APOSOR200145-250MG APOSOR200145-500MG APOSOR200145-2.5G
(2R,6S)-2,6-Dimethyl-4-(3-nitropyridin-2-yl)morpholine
(2R,6S)-2,6-Dimethyl-4-(3-nitropyridin-2-yl)morpholine
Formel: C₁₁H₁₅N₃O₃
Molekylvægt: 237.26 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28099707
CAS-nummer: 1706444-51-0