(2-Chloropyridin-4-yl)methylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR20014-1G OR20014-5G
APOSOR20014-1GEA 0 DKK
APOSOR20014-1G APOSOR20014-5G
(2-Chloropyridin-4-yl)methylamine 95%
(2-Chloropyridin-4-yl)methylamine
Formel: C₆H₇ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06212875
CAS-nummer: 144900-57-2
UN nummer: 2735
ADR: 8,III