Methyl-2-(chlorocarbonyl)benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR200131-1G OR200131-5G
APOSOR200131-1GEA 2190 DKK
APOSOR200131-1G APOSOR200131-5G
Methyl-2-(chlorocarbonyl)benzoate
Methyl-2-(chlorocarbonyl)benzoate
Formel: C₉H₇ClO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11656039
CAS-nummer: 4397-55-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,III