3,5-Dichloropyrazine-2-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR20012-1G OR20012-50MG OR20012-250MG OR20012-500MG
APOSOR20012-1GEA 7810 DKK
APOSOR20012-1G APOSOR20012-50MG APOSOR20012-250MG APOSOR20012-500MG
3,5-Dichloropyrazine-2-carbaldehyde
3,5-Dichloropyrazine-2-carbaldehyde
Formel: C₅H₂Cl₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09864908
CAS-nummer: 136866-27-8