3-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR200118-50MG OR200118-250MG
APOSOR200118-50MGEA 1480 DKK
APOSOR200118-50MG APOSOR200118-250MG
3-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole
3-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole
Formel: C₅H₇BrN₂
Molekylvægt: 175.03 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09414729
CAS-nummer: 1216504-91-4