6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR200109-1G OR200109-5G
APOSOR200109-1GEA 162 DKK
APOSOR200109-1G APOSOR200109-5G
6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid 98%
6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₆ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09834827
CAS-nummer: 324028-95-7