6-Chloro-N-hydroxynicotinamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR200102-1G OR200102-250MG OR200102-500MG OR200102-2.5G
APOSOR200102-1GEA 3440 DKK
APOSOR200102-1G APOSOR200102-250MG APOSOR200102-500MG APOSOR200102-2.5G
6-Chloro-N-hydroxynicotinamide
6-Chloro-N-hydroxynicotinamide
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15144734
CAS-nummer: 1263094-64-9