4-(4-Bromophenoxy)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR200101-1G OR200101-250MG OR200101-500MG OR200101-2.5G
APOSOR200101-1GEA 2330 DKK
APOSOR200101-1G APOSOR200101-250MG APOSOR200101-500MG APOSOR200101-2.5G
4-(4-Bromophenoxy)benzonitrile
4-(4-Bromophenoxy)benzonitrile
Formel: C₁₃H₈BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08446949
CAS-nummer: 330792-93-3