Ethyl 3,4-diaminobenzoat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2001-100G OR2001-25G OR2001-5G
APOSOR2001-100GEA 889 DKK
APOSOR2001-100G APOSOR2001-25G APOSOR2001-5G
Ethyl 3,4-diaminobenzoat
Ethyl 3,4-diaminobenzoat
Formel: C₉H₁₂N₂O₂
Smeltepunkt: 108…113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00179337
CAS-nummer: 37466-90-3