1-[2-(2-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR200099-1G OR200099-250MG OR200099-500MG OR200099-2.5G
APOSOR200099-1GEA 1870 DKK
APOSOR200099-1G APOSOR200099-250MG APOSOR200099-500MG APOSOR200099-2.5G
1-[2-(2-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
1-[2-(2-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
Formel: C₁₃H₁₈BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01308393
CAS-nummer: 864424-01-1