1-[2-(3-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR200098-1G OR200098-100MG OR200098-250MG OR200098-500MG OR200098-2.5G
APOSOR200098-1GEA 1870 DKK
APOSOR200098-1G APOSOR200098-100MG APOSOR200098-250MG APOSOR200098-500MG APOSOR200098-2.5G
1-[2-(3-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
1-[2-(3-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
Formel: C₁₃H₁₈BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03992861
CAS-nummer: 554430-68-1