1-[2-(4-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR200097-1G OR200097-250MG OR200097-5G OR200097-500MG
APOSOR200097-1GEA 1940 DKK
APOSOR200097-1G APOSOR200097-250MG APOSOR200097-5G APOSOR200097-500MG
1-[2-(4-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
1-[2-(4-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
Formel: C₁₃H₁₈BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01308459
CAS-nummer: 836-58-8