Methyl-4-sulphamoylbenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR200095-1G OR200095-100MG OR200095-250MG OR200095-500MG OR200095-2.5G
APOSOR200095-1GEA 3900 DKK
APOSOR200095-1G APOSOR200095-100MG APOSOR200095-250MG APOSOR200095-500MG APOSOR200095-2.5G
Methyl-4-sulphamoylbenzoate
Methyl-4-sulphamoylbenzoate
Formel: C₈H₉NO₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03768500
CAS-nummer: 22808-73-7