4-Isopropylphenylacetyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(4-Isopropylphenyl)acetyl chloride
OR200093-1G OR200093-250MG OR200093-500MG
APOSOR200093-1GEA 3340 DKK
APOSOR200093-1G APOSOR200093-250MG APOSOR200093-500MG
4-Isopropylphenylacetyl chloride
4-Isopropylphenylacetyl chloride
Formel: C₁₁H₁₃ClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12024949
CAS-nummer: 52629-44-4