4-sulphamoylbenzoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR200092-1G OR200092-250MG OR200092-2.5G
APOSOR200092-1GEA 3340 DKK
APOSOR200092-1G APOSOR200092-250MG APOSOR200092-2.5G
4-sulphamoylbenzoyl chloride
4-sulphamoylbenzoyl chloride
Formel: C₇H₆ClNO₃S
Molekylvægt: 219.65 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09755960
CAS-nummer: 51594-97-9